Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme.
Marke: Thermo Scientific™ 97002121
Beschreibung
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme. Diese Verbrauchsmaterialien wurden speziell für die Verwendung mit KingFisher ml-Geräten entwickelt und verwenden Einwegkunststoffe aus Polypropylen. Die Kunststoffe, Spitzenkämme und Röhrchenstreifen eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung, und ihre spezielle Konstruktion ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von magnetischen Beads.
Das KingFisher ml-Gerät ist für eine maximale Anzahl von 15 Röhrchenstreifen ausgelegt, die mit dem speziell konzipierten Spitzenkamm kompatibel sind.- Bei einer Probenverarbeitung wird ein Röhrchenstreifen mit fünf Röhrchen verwendet.
- Ein Spitzenkamm mit fünf Spitzen wird für die Verarbeitung von jeweils fünf Proben verwendet.
Spezifikation
Röhrchen, 20 x 45 Stück |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.