Learn More
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs
CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of 100% polyester fabric that is thermally bonded to a polypropylene handle.
Marke: Contec™ SP-8
39.74 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Kopf ist ohne Klebstoffe oder Bindemittel konstruiert.
- Langlebig, saugfähig und mit extrem wenig Partikeln und Rückständen.
- Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
- Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen
- Die flexible Spitzenoption bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen und ermöglicht den Zugriff auf sehr kleine Bereiche und Komponenten
- Der Vlieskopf aus Polyester bietet eine verbesserte Sorptionsfähigkeit für nicht wässrige Lösungen
- Der große Paddle-Tupferkopf bietet eine breitere Oberflächenabdeckung in kritischen Anwendungen
Spezifikation
0,22 in. | |
Tupfer | |
124 mm | |
12,2 x 23,1 mm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Gestrickter Polyester |
4,9 in. | |
5,7 mm | |
Große Spachtel | |
0,48 x 0,91 in. | |
Thermisch | |
Flächenrührer |