Learn More
Emma Safety Footwear Constans Sicherheitsschuhe
Für semiorthopädische Anpassungen entwickelt, die kundenspezifische Innensohlen erfordern.
428.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur orthopädischen Anpassung mit individuellen Einlegesohlen |
Auskleidungsmaterial | Nappaleder |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Undurchlässige Gewebe-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10173974
|
Emma Safety Footwear
MM13207046 |
46 |
428.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15287038
|
Emma Safety Footwear
MM13207040 |
40 |
428.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus Vollleder
- Nappa-Lederfutter
- Mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Undurchlässige Gewebe-Einlegesohle
- Antibakterielle Einlegesohle
- Vibram™ Nitril/HRO-Außensohle
Spezifikation
Schwarz | |
Nappaleder | |
Undurchlässige Gewebe-Einlegesohle | |
Constans Sicherheitsschuhe |
Zur orthopädischen Anpassung mit individuellen Einlegesohlen | |
Leder | |
Vibram™ Nitril/HRO-Außensohle |