Learn More
MOLYKOTE™ Hochvakuum-Schmierfett
Zur Verwendung mit Vakuumpumpen.
Marke: Cole Parmer 79751-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Vakuumpumpen
- Steifes, nicht schmelzendes Silikonschmiermittel, das seine Konsistenz zwischen –40 und 500 °F nicht verändert
- Nicht oxidierend und nicht verharzend
- Hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien
Spezifikation
Vakuumfett | |
Hellgrau | |
-40 bis 932 °F | |
5,29 oz. |
Vakuumpumpen | |
Je 1 | |
-40°bis +500 °C | |
150 g |