Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Optimal für zellbiologische Anwendungen und Probenvorbereitungsprotokolle in mikrobiologischen und molekularbiologischen Laboren geeignet.
66.70 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | SnapTec-Kappe |
Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Reinheits- oder Qualitätsgrad | Farbe | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16333306
|
Eppendorf™
0030118405 |
25 mL | Eppendorf Qualität (unsteril) | Farblos | 200 Röhrchen (5 Beutel x 40 Röhrchen) |
75.60 CHF
200 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16343306
|
Eppendorf™
0030118413 |
25 mL | PCR-frei | Farblos | 200 Röhrchen (5 Beutel x 40 Röhrchen) |
83.08 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16316485
|
Eppendorf™
0030118502 |
25 mL | PCR-Aufreinigung (unsteril) | Farblos | 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen) |
135.00 CHF
1 Set Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16353306
|
Eppendorf™
0030118421 |
25 mL | Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA | Farblos | 150 Röhrchen (6 Beutel x 25 Röhrchen) | N/A | |||
17443703
|
Eppendorf™
0030118430 |
25 ml | Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA | Bernstein | 150 Röhrchen (6 Beutel x 25 Röhrchen) |
66.70 CHF
150 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Hochwertiges Rohmaterial der USP-Klasse 6
- Keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung
- Gewährleistet hohe Probenintegrität, g-Safe™ Zentrifugationsstabilität, optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Kappen mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützen eine anwenderfreundliche und ergonomische Handhabung
- Ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Zuverlässige und sichere Etikettierung durch große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch flache und helle Kappe
- Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
Anwendungen
- Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
- Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und in molekularbiologischen Laboren
- Lagerung von Proben und Lösungen in größeren Mengen
- Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
30 mm | |
17,000 x g |
Polypropylen | |
SnapTec-Kappe | |
Konisches Röhrchen |