Learn More
Kimble™ X12 GLASROEHRCHEN KONISCH 37X203 .
Messen Sie präzise mit der haltbaren weißen Keramik-Email-Skala, der Legende und der Markierung an jedem konischen Kimble™ Öl-Zentrifugenröhrchen mit Kappe. Dieses spezielle Laborglas ist birnenförmig, oben offen, mit einem markant konischen unteren Schaft.
Marke: Kimble™ 45246-100
1496.94 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gewindekappe mit PTFE-beschichteter Auskleidung
- Weiße Keramik-Email-Skala, Legende und Markierungspunkt auf jedem Röhrchen
- Abmessungen 203 x 37 mm
Spezifikation
PTFE-beschichtet | |
10 | |
Konisch | |
Ja |
PTFE | |
Konisch | |
Schraubverschluss | |
Konisches Röhrchen |