Learn More
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 100 μS/cm, Hamilton™
Artikelnummer. 10582285
Click to view available options
Menge:
300 ml
Verpackung:
300 ml-Glasflasche
Unerreichte Stabilität. Hamilton™ Basic Line Leitfähigkeitsstandards mit 100 μS/cm werden mit einem Zertifikat mit Kalibrierungsdokument vom Typ DFM geliefert.
  • Bleibt bis zu 3 Jahren stabil
  • Ablaufdatum auf jeder Flasche
  • Die Flaschen dürfen für eine Gesamtdauer von 60 Minuten geöffnet bleiben
Specifications
Verpackung 300 ml-Glasflasche
Menge 300 ml