Learn More
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Bleibt bis zu 1 Jahr stabil
- Ablaufdatum auf jeder Flasche
- Die Flaschen dürfen für eine Gesamtdauer von 60 Minuten geöffnet bleiben
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 ml |