Learn More
Leitfähigkeitsstandard 111800 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
230 mL
Verpackung:
Flaschen
Spezifikation
Verpackung | Flaschen |
Menge | 230 mL |
Farbe | Farblos |
Geruch | Odorless |
pH | 7 |
Löslichkeit | löslich |
Physikalische Form | Flüssig |