missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leitfähigkeitslösung 2000 μS/cm, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12974495
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Verpackung Flasche
Menge 500 ml
Typ Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeit 2000 μS/cm bei 25 °C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'