Learn More
WTW™ USP Kit 1 zur Leitfähigkeitsmessung nach USP 28
Für Leitfähigkeitsmesssysteme gibt es verschiedene Prüfmethoden: Das System einschließlich Messzelle kann mit geeigneten, nachweisbar zertifizierten Standardlösungen kalibriert werden. Aufgrund der Langzeitstabilität der verwendeten Elektrodenmaterialien ist eine Anpassung in der Regel nicht erforderlich. Spezielle Kits enthalten alle erforderlichen Teile für die Prüfung von Leitfähigkeitsmesssystemen gemäß den Pharmakopöen-Richtlinien.
Marke: WTW™ 300569
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
± 2 % | |
6R/SET/Lab1, LR325/01 Reinstwasserkond. Zelle, D 01 /T Glasdurchflussbehälter | |
Conductivity meter series |
Leitfähigkeits-Kit | |
5 μS/cm |