Learn More
Thermo Eutech™ COND 6+ Leitfähigkeitsmessgerät
COND 6+ Leitfähigkeitsmessgerät, Gummiarmierung/Ständer, Elektrode CONTEN91B
Marke: Thermo Eutech™ 01X289426
238.96 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
COND 6+ Leitfähigkeitsmessgerät, Gummiarmierung/Ständer, Elektrode CONTEN91B
Produktmerkmale
- Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
- Die Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung oder einer kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe.
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über den großen Messbereich
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige zu erleichtern
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimalen Luftblaseneinschluss während der Messung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und ein stabiler integrierter Ständer ermöglicht einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Messgerätesatz (optional) – ein robuster Tragekoffer enthält alles, was für die Kalibrierung und Messung notwendig ist
Anwendungen
Routinetests: Für schnelle und genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Kontrollen in Labors, auf dem Feld und in Schulen.
Umwelt/Landwirtschaft: Nützlich bei Nährstoff- und Düngemittelkontrollen in der Hydroponik und in der landwirtschaftlichen Industrie.
Wasserqualitätstests: Für die Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Poolwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests.
Spezifikationen
- Leitfähigkeitsbereich (basierend auf 1,0-Zellkonstante):
0,00 bis 19,99 µS/cm
20,00 bis 199,9 µS/cm
200,0 bis 1.999 µS/cm
2,00 bis 19,99 mS/cm
20,0 bis 200,0 mS/cm - Auflösung: 0,05 % des Maximalwerts
- Genauigkeit: ±1 % des vollen Skalenbereichs ±1 LSD
- Temperaturbereich: 0,0 bis 100,0 ºC/32,0 bis 212 ºF (80,0 ºC mit mitgelieferter Sonde)
- Auflösung: 0,1 ºC/0,1 ºF
- Genauigkeit: ±0,5 ºC/±0,9 ºF
- Kompensierung: ATC/MTC (0 bis 80 ºC)
- Normierung: 20,0 oder 25,0 ºC
- Betriebstemperatur: 5 bis 45 ºC
- Messgerätemerkmale: Kalibrierpunkte 4 (einer pro Bereich) automatisch, 5 (einer pro Bereich) manuell
- Temperaturkoeffizient: 0,0 bis 10,0 %
- Zellkonstante: 0,1, 1,0, 10,0 automatische Abschaltung 20 min nach dem letzten Tastendruck
- Eingänge: BNC, 2,5-mm-Cinchbuchse
- Stromversorgung/Akkulaufzeit: 4 x 1,5 V ‘AAA’-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten); > 500 Stunden
- Abmessungen/Gewicht:
Messgerät (L x B x H) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm; 255 g (L x B x H) 36 x 28 x 8 cm; 1.555 g
Spezifikation
±1 % des Messbereichs | |
4 (1/Bereich) automatisch, 5 (1/Bereich) manuell | |
0 °C° bis 100 °C° | |
IP 54 |
Leitfähigkeit, TDS, Temperatur, TDS, Temperature | |
0,00 bis 19,99 μS/cm, 20,00 bis 199,9 μS/cm, 200,0 bis 1.999 μS/cm, 2,00 bis 19,99 mS/cm, 20,0 bis 200,0 mS/cm | |
LCD | |
Deutsch |