Learn More
WTW™ Cond 3210™ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Marke: WTW™ 2CA201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Robust, vielseitig, komfortabel: Die neuen ProfiLine Leitfähigkeits-Taschenmessgeräte von WTWOptimiert für den Einsatz vor Ort und im Feld, aber auch für Anwendungen im Labor. Wasserdicht nach IP 67. Mit automatischem AutoRead. Eine neuartige, versiegelte Silikontastatur mit taktiler Rückmeldung erlaubt sichere und zuverlässige Bedienung sowie leichte Reinigung. Mit wahlweisem Batterie- oder Akkubetrieb. Die WTW ProfiLine Leitfähigkeitsmessgeräte sind in drei Ausführungen erhältlich:
Cond 3110:
Ein einfach bedienbares, mobiles Leitfähigkeitsmessgerät für allgemeine Anwendungen. Versiegelte, gut zu reinigende Folientastatur mit 6 Tasten. Automatische Temperaturkompensation (nlF), 2- und 4-Elektrodenmesstechnik. Perfekt für die neue 2-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle KLE 325 geeignet
Leitfähigkeit 0,0μS/cm bis 1000 mS/cm ±0,5% v. Mw in 5 Messbereichen im AutoRange Modus
Temperatur -5,0 bis +105°C ±0,1 K
Salinität 0,0 bis 70,0
Referenztemperatur 20°C/25°C
Zellenkonstante fest 0,475 cm-1, 0,84 cm-1, kalibrierbar 0,450 bis 0,500 cm-1, 0,800 bis 0,880 cm-1, einstellbar 0,800 bis 0,880 cm-1
Temperaturkoeffizient: nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach EN 27 888
Datenausgabe über Display
Cond 3210:
Komfortables und vielseitiges Leitfähigkeits-Taschenmessgerät mit hinterleuchtetem Graphikdisplay, menügesteuert mit Klartext, Datenspeicher, GLP-unterstützenden Funktionen, automatischer und manueller Temperaturkompensation mit linearer Temperaturfunktion sowie nichtlinearer Funktion für Reinstwasser und natürliche Wässer nach EN 27 888. Die Temperaturkompensation ist abschaltbar, als Bezugstemperatur ist wahlweise 20°C oder 25°C einstellbar.
Leitfähigkeit 0,0μS/cm bis 1000 mS/cm ±0,5% vMw in 5 Messbereichen bzw. im AutoRange, 0,00 bis 19,99μ,S/cm bei K=0,1 cm-1, 0,000 bis 1,999μS/cm bei K=0,01 cm-1
Temperatur -5,0 bis +105,0°C ±0,1 K
Salinität 0,0 bis 70,0
TDS 0 bis 1999mg/L, 0 bis 199,9 g/l
Spezifischer Widerstand 0,000 bis 1999 MOhm x cm
Referenztemperatur wählbar 20°C oder 25°C
Zellenkonstante fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 und 0,01 cm-1, frei einstellbar von 0,25 bis 2,5 cm-1 und von 0,09 bis 0,11 cm-1
Temperaturkompensation automatisch, manuell oder abschaltbar
Temperaturkoeffizient: nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach EN 27 888 und Reinstwasserfunktion, lineare Kompensation von 0,01 bis 10,0% K-1, abschaltbar
Datenspeicher für 200 Datensätze
Datenausgabe über Display
Cond 3310:
Kommunikativ und professionell. Wie Cond 3210, aber zusätzlich mit zeitgesteuertem Datenlogger, grossem Speicher sowie feldtauglicher, wasserdichter USB-Schnittstelle zum schnellen Datentransfer an Laptop oder PC.
Leitfähigkeit 0,0μS/cm bis 1000 mS/cm ±0,5% vMw in 5 Messbereichen bzw. im AutoRange, 0,00 bis 19,99μ,S/cm bei K=0,1 cm-1, 0,000 bis 1,999μS/cm bei K=0,01 cm-1
Temperatur -5,0 bis +105,0°C ±0,1 K
Salinität 0,0 bis 70,0
TDS 0 bis 1999mg/L, 0 bis 199,9 g/l
Spezifischer Widerstand 0,000 bis 1999 MOhm x cm
Referenztemperatur wählbar 20°C oder 25°C
Zellenkonstante fest 0,475 cm-1, 0,1 cm-1 und 0,01 cm-1, frei einstellbar von 0,25 bis 2,5 cm-1 und von 0,09 bis 0,11 cm-1
Temperaturkompensation automatisch, manuell oder abschaltbar
Temperaturkoeffizient: nichtlineare Funktion natürlicher Wässer (nLF) nach EN 27 888 und Reinstwasserfunktion, lineare Kompensation von 0,000 bis 10,000% K-1, abschaltbar
Datenspeicher für 5000 Datensätze
Datenausgabe über Display oder USB-Schnittstelle (slave)
Lieferumfang:
Taschen-Konduktometer im SET inklusive Leitfähigkeitselektrode, Profikoffer und Zubehör
Weitere Messzellen im SET auf Anfrage.
Typ: Cond 3210 SET 1 mit TetraCon 325
Spezifikation
Meter with TetraCon 325 conductivity cell | |
±0.5% Full-scale ±1 LSD | |
Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1 | |
0 μS to 1000 mS | |
Automatic | |
0.1 ppt | |
0 to 200 ppt | |
±0.5% Full-scale | |
±0.1°C | |
200 | |
IP67 | |
3 Years | |
4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH | |
Portable Conductivity Meter | |
7.9 cm | |
NiMH |
Meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries. | |
For professional field measurements requiring documentation and data transfer | |
1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets | |
0.01, 0.1 mS | |
0 to 70 ppt | |
±0.2% Full-scale | |
0.1 ppt | |
0.1 | |
LCD | |
CE | |
0.6 kg | |
Cond 3210 | |
-5°C to +105°C | |
17.7 cm | |
5.7 cm | |
Up to 1000 hr. |