Learn More
WTW™ Cond 3210™ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Marke:  WTW™ 2CA200
Artikelnummer. 10117083
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Single instrument
±0.5% Full-scale ±1 LSD
Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
0 μS to 1000 mS
Automatic
0.1 ppt
0 to 200 ppt
±0.5% Full-scale
±0.1°C
200
IP67
3 Years
4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Portable Conductivity Meter
7.9 cm
NiMH
Single instrument including short instruction manual, CD-ROM and batteries
For professional field measurements requiring documentation and data transfer
1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
0.01, 0.1 mS
0 to 70 ppt
±0.2% Full-scale
0.1 ppt
0.1
LCD
CE
0.6 kg
Cond 3210
-5°C to +105°C
17.7 cm
5.7 cm
Up to 1000 hr.