Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Marke: Thermo Scientific™ 88871102
Beschreibung
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
Garantie: 2 JahreSpezifikation
12 x 0,5 ml-Block | |
Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock | |
12 | |
36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 in.) |
0,5 mL | |
LED | |
Block |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.