Learn More
Emma Safety Footwear Comodius Sicherheitsschuhe
Hochwertiges Vollleder-Obermaterial und Nappaleder-Auskleidung. Speziell für halb-orthopädische Anpassungen entwickelt, insbesondere wenn kundenspezifische Einlegesohlen erforderlich sind.
Marke:  Emma Safety Footwear MM10207047
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988131
  • 416.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Nitrilkautschuk-Außensohle von Vibram™
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Nappa-Volllleder
47
Schnüre
Comodius
Leder
Aluminium