Learn More
3M™ Komfortbänder
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
Marke: 3M™ 7000044309
11.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: Forehead Comfort Band
- Description: Standard Format, CE-Approved
- Color: Grey
- For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
- For Use With (Application): Respiratory Protection
Spezifikation
Standard, CE-Approved | |
Reusable | |
Klein | |
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie | |
20/Packung |
Grau | |
Komfortband | |
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie | |
S-957S | |
Unsteril |