Learn More
3M™ Komfortbänder
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
Marke:  3M™ 7000044308
11.33 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15719027
  • 17.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Product Type: Forehead Comfort Band
  • Description: Standard Format, CE-Approved
  • Color: Grey
  • For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard, CE-Approved
Reusable
Groß
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie
20/Packung
Grau
Komfortband
Versaflo Kopfbedeckungen und Hauben der S-Serie
S-957L