Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die Elektrophoreseeinheit MultiSUB Maxi, 1 mm dick
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
Marke:  Fisherbrand™ MS20-50-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843463
  • 32.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Standardmäßig geliefert
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kamm
Je 1 x
10 μl
MultiSUB Maxi-Gel Elektrophoreseeinheit
50
1 mm