Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die Elektrophoreseeinheit MultiSUB Maxi, 1 mm dick
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Weiß | |
Kamm | |
1 mm |
MultiSUB Maxi-Gel Elektrophoreseeinheit | |
Je 1 x |