Learn More
Hoefer™ Kämme für HE 33 Mini Submarine Einheit
Zubehörteile für HE 33 Mini Submarine
Marke:  Hoefer™ HE31A-16-1.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11539533
  • 72.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Acht verschiedene Größen von 1/2 bis 16 Wells
  • Dicke 1 bis 1,5 mm
  • Well-Breite 44/6 bis 2,6 mm
  • Probenvolumen 235/35 bis 20,5 μl
Spezifikation
Spezifikation
HE33 Mini-Submarine-Einheit
16
0,1 cm
0,1 in.
0,19 in.
Kamm ohne Rückseite
0,03 in.
13 μl
0,26 cm
0,5 cm