Learn More
WTW™ TA-SensoLyt SEA pH-einstabmesskette zum Einbau in Tiefenarmaturen der Serie TA-197
Marke:  WTW™ 103710
Artikelnummer. 10387503
  • 333.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
TA 197-pH, Polymerelektrolyt, Stiftlochverbindung
Für Einbau in Tiefenarmaturen und für stark verschmutzte Gewässer
Stiftloch
pH-Kombinationselektrode SensoLyt SEA
Integrierter metrischer Temperatursensor sowie Gelelektrolyt
Polymer