Learn More
CombiCheck™ 70 Standardlösung Ammonium, CSB, Stickstoff, WTW™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | Ammonium 50 mg/l, CSB 5000 mg/l, Stickstoff 50 mg/l |
Menge | 100 ml |
Farbe | Farblos |
Lösung enthält | Ammonium, CSB, Stickstoff |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
Physikalische Form | Flüssig |