missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CombiCheck™ 20 Standardlösung Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat, Sulfat, WTW™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Beschreibung
CombiChecks™ sind Multiparameter-Standards und liefern das richtige Volumen der Fertigkonzentration in der Mitte des Messbereichs: Alles ist passend zu den jeweiligen Testkits eingestellt. Im Gegensatz zu normalen Standardlösungen erfordert dies keine Verdünnung bei der Berechnung der Konzentration oder des Pipettiervolumens und verhindert so unbeabsichtigte Volumen- und Pipettierfehler. Ein weiterer Vorteil sind die vorgefertigten Spiking-Lösungen zur Untersuchung von Matrixeffekten oder störenden Ionen. Die Chargenzertifikate der CombiChecks™ enthalten Daten zu Konzentration, Konfidenzbereich und Chargenwerten. Der Konzentrations- und Konfidenzbereich kann über ein Menü für die AQA-Dokumentation in die photoLab™ Photometer eingegeben werden.
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | Ammonium 12 mg/l, Chlorid 60 mg/l, CSB 750 mg/l, Nitrat 9 mg/l, Phosphat 8 mg/l, Sulfat 500 mg/l |
Lösung enthält | Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat, Sulfat |
pH | 5 |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Menge | 100 ml |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'