missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CombiCheck™ 10 Standardlösung Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat, Sulfat, WTW™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Beschreibung
- Anpassen der Konzentration an das Testkit
- Keine Berechnungsfehler
- Stammlösung
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | Ammonium 4 mg/l, Chlorid 25 mg/l, CSB 80 mg/l, Nitrat 2.5 mg/l, Phosphat 0.8 mg/l, Sulfat 100 mg/l |
Menge | 100 ml |
Farbe | Farblos |
Lösung enthält | Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat, Sulfat |
pH | 5 |
Siedepunkt | 100 °C |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'