Learn More
Ansell™ Comaflame
Click to view available options
Größe: 11
Beschreibung
- Hervorragende thermische Dämmung, besonders auf der Rückseite durch die Reflexion der Wärmestrahlung des aluminiumbeschichteten Kevlar™/Preox. Materials
- Hochtemperaturbeständiger Handschuh.
- Erlaubt Kontakt bis zu 700 °C.
- Der Handschuh schützt den Benutzer 23 Sekunden lang vor 500 °C.
- Verstärkter nahtloser Zeigefinger. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Zertifizierung/Konformität | EN388:2003/334X, EN407/44XXXX |
Klassifikation | Kategorie III |
Stulpenmaterial | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern |
Beschreibung | Ausgezeichnete thermische Dämmung. |
Coating Material | DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter |
Farbe | Schwarz, Silber |
Einwegprodukt | Nein |
Güte | Industrieausführung |
Hand | Spezifisch |