Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Lederhandschuhe für hohe Beanspruchung
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für hohe mechanische Beanspruchung
- Mittelschwerer, nahtloser 10 Gauge-Strickhandschuh
- Der Strickbund sorgt für eine gute Passform
- Einzigartiges Rückverfolgbarkeitssystem auf Textiletiketten
- Der Lederschutz von Handfläche, Fingern und Arterien sorgt für optimalen Schutz
- Bietet höchste mechanische Beständigkeit
- Gute Flexibilität und viel Komfort
- Hervorragende Griffigkeit beim Einsatz mit Ölen und Fetten durch Lederflicken
Anwendungen:
- Handhabung schwerer und öliger Metallteile
- Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
- Pressen und Stanzen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
Farbe | Kompositgrau |
Oberflächenbehandlung außen | Lederhandfläche |
Material | Leder |
Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Techcor™ |
Verpackungsart | 12 Paare pro Beutel, 10 Beutel im Karton |
Serie | VHP Plus |