Learn More
Macherey-Nagel™ Säulen für NucleoSpin™ RNA Plus
Zusätzliche Säulen für NucleoSpin™ RNA-Plus-Kits zur schnellen Isolierung von RNA aus Zellen und Geweben. gDNA-Entfernungssäulen ermöglichen die Lysatklärung und Entfernung genomischer DNA in einem Schritt auf derselben Säule; RNA-Bindungssäulen isolieren effizient gereinigte RNA.
Marke: Macherey-Nagel™ 740984.50S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus
- Effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben
- Zweisäulen-System umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen
- NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule – keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
- Praktische Handhabung – Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
- Neuer effizienter Lysepuffer – Kein b-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
- Vielzahl von Probenmaterialien – kultivierte Zellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
- Downstream-Prozesse: inklusive Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Blauer Ring | |
Mini-Spin-Säule | |
30–120 μl | |
Bindungsvermögen: 200 μg | |
NucleoSpin™ RNA Plus Kits | |
RNA Plus Bindungssäule | |
< 30 mg bis < 30 mg Gewebe |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Kultivierte oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe, bakterielle oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe | |
RNA (mit typischer RIN > 9) | |
Isolation der RNA | |
50 | |
20 min/6 Präparate |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- NucleoSpin RNA Plus
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol