Learn More
OHAUS™ Säulenklemme
OHAUS™ Stützenklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
79.25 CHF - 81.50 CHF
Spezifikation
Typ | Säulenklemme |
---|---|
Material | Edelstahl |
Durchmesser (metrisch) | 11 mm |
Länge (angloamerikanisch) Arm | 8,310 in. |
Länge (metrisch) Arm | 211 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15782359
|
OHAUS™
30392314 |
Klein |
79.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15792359
|
OHAUS™
30392315 |
Mittel |
80.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15702369
|
OHAUS™
30392316 |
Groß |
81.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15712369
|
OHAUS™
30392317 |
Extragroß |
81.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
- Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
Spezifikation
Säulenklemme | |
11 mm | |
211 mm |
Edelstahl | |
8,310 in. | |
Säule |