Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband, 12 m
Für den sicheren Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten und Öfen geeignet. Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenband lässt sich mit Markern, Kugelschreibern und Filzstiften und sogar mit Bleistiften beschriften.
Marke: Shamrock™ ST-34-7
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
- Temperatur -20 bis +121 °C
- Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
- Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Ja | |
Pink | |
Ideal für Universalmarker, Bleistifte und Filzstifte | |
Je 1 | |
12 m |
Abnehmbar | |
Beschriftungsband | |
Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen | |
-20 bis 121 ° °C | |
19 mm |