Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf
Verwenden Sie diese Pumpenköpfe mit Hochleistungsschläuchen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe bieten automatische Rückhaltung, durch die die Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher in Position gehalten werden. Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
Marke: Masterflex™ 77201-62
Includes: Einkanal-Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch mit 15 in. (38 cm) Länge Zum Stapeln von mehreren Pumpenköpfen muss Zwei- oder Dreikanal-Hardware separat bestellt werden.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Pumpenköpfe mit Hochleistungsschläuchen. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe bieten automatische Rückhaltung, durch die die Schläuche ohne manuelle Einstellung sicher in Position gehalten werden. Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
- Der einstellbare Verschluss bietet die Möglichkeit, den Verschluss für eine längere Lebensdauer des Schlauchs zu lockern oder für höhere Drücke zu erhöhen
- 4-Rollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
- Eine verbesserte Schlauchbettgeometrie erhöht die Schlauchlebensdauer.
- Polyphenylensulfid (PPS)-Gehäuse mit einem Rotor entweder aus Edelstahl oder aus kaltgewalztem Stahl — Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
- Passend für folgende Schläuche: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36
Spezifikation
1.7 bis 2900 ml/min | |
4 | |
2,75 in. | |
4,75 in. | |
5 Zoll | |
Edelstahl, kaltgewalzter Stahl |
Hochbelastbare Präzisionsschläuche | |
Befestigung für einen Flusskanal und ein 15 in. langer Silikonpumpenschlauch | |
7 cm | |
12.1 cm | |
Pumpenkopf | |
Polyphenylensulfid |