missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Temperaturgrenzwert der Filtrierbarkeit, Standard, Paragon Scientific™

Paragon CFPP-zertifizierte Referenzmaterialien umfassen Produkte, die nach ISO 17034 zertifiziert und hergestellt sind

Marke:  Paragon Scientific CRMU-CFGO

Additional Details : CAS : 68334-30-5 Gewicht : 0.20000kg Transport : UN number : 1202 Chem class : 3 Pack group : III


Artikelnummer. 15411850

  • 232.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kaltfilter-Anschlusspunkt Kalt (Cold Filter Plugging Point, CFPP)-zertifizierte Referenzmaterialien dienen zur Verifizierung von Laborgeräten zur Prüfung von Erdöl und Derivaten für Kaltfilter-Anschlusspunkte nach IP309. Eine alternative Testmethode ist ASTM D6371 .
  • Zertifiziert gemäß ISO 17034 im Rahmen der UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation

Spezifikation

Diesel, UKAS ISO 17034 Certified (-20.6 °C)
250 mL
Cold Filter Plugging Point (CFPP) Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Cold Filter Plugging Point (CFPP) according to IP 309
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • CRMU-CFGO

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nennwerte angegeben