Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer für kohäsive Substanzen
Speziell angepasst, um die Entnahme von Proben von feuchten und kohäsiven Pulver zu ermöglichen. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer für kohäsive Proben inklusive Schaber, um das klebrige Pulver in die Probenkammer zu schieben.
Marke:  Sampling Systems™ 2220B-900
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889311
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
  • Die Schaber sind vollständig geschweißt, um einen hygienischen, GMP-konformen Probenehmer zu erhalten
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
3 Taschen
25 mm
Edelstahl (316L)
3 × 20 ml
900 mm