Learn More
Lovibond™ COD-Standardlösung
COD-Standardlösung, 100 mg/l 30 ml
Marke:  Lovibond™ 2420803
Artikelnummer. 15382055
  • 34.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
COD-Standardlösung, 100 mg/l 30 ml
Standardlösungen sind Lösungen mit definierter Konzentration, die zur Überprüfung der Betriebsmethoden und Geräte von Küvettentests sowie des Gerätezustands dienen.
Spezifikation
Spezifikation
100 mg/l
CSB;
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION COD 100 MG/L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid