Learn More
CSB-Standardlösung, 100 mg/l, WTW™
Artikelnummer. 10216021
Click to view available options
Menge:
100 ml
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
  • Freies Chlor
  • Gebundenes Chlor
  • Formaldehyd
  • Hydrazin
  • Wasserstoffperoxid
  • Schwefelwasserstoff
  • Phenol
  • Silikon
  • Sulfid
  • Sulfit
  • Anionische Tenside
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mg/l
Menge 100 ml
Farbe Grün-weiß
Physikalische Form Flüssig