Learn More
COD-Standardlösung, 1000 mg/l, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12800317 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
HDPE-Flasche
Überprüfen Sie, ob eine korrekte CSB-Analyse durchgeführt wurde. CSB-Standardlösung, 1000 mg/l, Reagecon™ ist ein Kontroll- und Kalibrierungsstandard, der eine präzise CSB-Messung von 1000 ppm ermöglicht. Das Erreichen des erwarteten Ergebnisses für den Standard verbessert das Vertrauen in die CSB-Messwerte für eine Probe.
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein wichtiger Umweltparameter der die Sauerstoffmenge misst, die durch Reaktionen in einer gemessenen Lösung verbraucht werden kann. Ein CSB-Test bestimmt die Menge der oxidierbaren Schadstoffe in einer Wasserprobe und hilft bei der Bestimmung der Wirkung, die ein bestimmtes Abwasser auf einen Empfängerkörper hat.
Spezifikation
Beschreibung COD-Kontroll- und Kalibrierungsstandard
Konzentration 1000 mg/l
Verpackung HDPE-Flasche
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Geruch Merkmal
Dampfdruck 23 hPa
Dichte 1.00015 g/cm3
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Physikalische Form Flüssig