missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CSB, Nitrat, Phosphat Standardlösung, WTW™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | COD 1500 mg/l, Nitrat 25 mg/l, Phosphat 15 mg/l |
Menge | 100 ml |
Farbe | Farblos |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Lösung enthält | COD, Nitrat, Phosphat |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
Physikalische Form | Flüssig |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'