Learn More
3M™ Schnelles Kit für Kokosnussproteine L25COC
Vorgesehen für das Screening auf Kokosnussproteine in Endspülwasser bei ortsgebundener Reinigung (CIP), auf Tupfern für Umweltproben, in Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmitteln.
Marke:  3M™ 7100151334
Encompass
Artikelnummer. 17223804
  • 522.05 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergebnisse sind 11 ± 1 Minute nach der Anwendung der Probe sichtbar.
  • Schnelle, qualitative immunchromatographische laterale Durchflussmesserkartuschen für den Nachweis allergener Lebensmittelproteine.
  • Entwickelt für den Nachweis von Allergenproteinen in verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten.
  • Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
Spezifikation
Spezifikation
Mikrobiologische Medien
Allergen
25/Karton
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.