Learn More
Bollé Safety Cobra Kit Schutzbrille
Artikelnummer. 12609180
Click to view available options
ESP, Rauch, klar
Das äußerst vielseitige COBRA KIT eignet sich dank seiner Wechselobjektive und seines Umrüstkits für Bügel und Riemen für alle Lichtstärken und alle Bedingungen.
  • Geeignet für alle Lichtstärken und alle Bedingungen, dank der Wechselobjektive und dem Umrüstsatz für Bügel und Riemen.
  • 3 Ersatzlinsen: klar, rauch, ESP.
  • Verstellbarer Riemen und gerade, drehbare Bügel.
  • Umrüstsatz für Bügel/Riemen
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
  • EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
  • Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
  • Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
  • Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
  • ESP-Beschichtung: Reduziert Blendung und die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest, Anti-Blaulicht
Beschreibung Modell KITCOBRA
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, EN172/5-1.4, 5-3.1, Mechanisches Risiko B/F/T, Chemisches Risiko 3, Optische Klasse 1, CE
Linsenfärbung Rauch, Durchsichtig, Grau
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen/außen, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Mikrofaserbeutel
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 90/Packung
Gewicht (metrisch) 95 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon/PC/TPR
UV-Schutz EN170/2C-1.2, EN172/5-1.4, 5-3.1