Learn More
Cobaltocen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350184
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1277-43-6
Summenformel C10H10Co
Molekulargewicht (g/mol) 189.12
MDL-Nummer MFCD00013749
InChI-Schlüssel SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bis(cyclopentadienyl)cobalt
PubChem CID 24942376
IUPAC-Name Kobalt(2+);Cyclopenta-1,3-dien
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobaltocene
Schmelzpunkt 173°C
Farbe Schwarz
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Formelmasse 189.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Metallkristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobaltocene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.