Learn More
Kobalt-Nanopulver, APS 25 bis 30 nm, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
139.00 CHF - 466.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15457185
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046347.06
5 g
139.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15467185
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046347.14
25 g
466.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-48-4
58.93
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
Kobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Spezifikation
Cobalt nanopowder
(Metallbasis)
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
58.93
CHEBI:27638
Geruchsneutral
Pulver
7440-48-4
Co
UN3089
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Kobalt
104730
99.8%
APS 25 to 30nm, Co3O4 layer ≈2nm
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H334-H351-H317
Entzündbarer Feststoff.
Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P210-P240-P241-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H317-H334-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:METALLPULVER, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GF8750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Cobalt nanopowder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt nanopowder