Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CoSO4 · H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 281.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Dichte | 2.03 g/ml bei 25 °C |