Learn More
Kobalt(II)-sulfat, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 98°C |
Farbe | Braunrot |
pH | 4 to 5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 281.09g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |