Learn More
Kobalt(II)-fluorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 1400°C |
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) fluoride |
Schmelzpunkt | 1200°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2923 |
Merck Index | 14,2440 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and acetone. |