Learn More
Kobalt(II)-chromat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) chromate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Physikalische Form | Klümpchen |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3087 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alkali and ammomium hydroxide |
Formelmasse | 174.93 |
Geruch | Geruchsneutral |