Learn More
Cytiva Tricorn 5 Coarse Filter Kit for Tricorn Empty High-Performance Columns
Für großes Volumen/wiederholtes Laden von geklärten Proben
Marke: Cytiva 11-0012-53
135.59 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Tricorn 5 und 10 Grobfilter-Kits werden für große Mengen/wiederholtes Laden geklärter Proben verwendet, um das Risiko von Verstopfungen in Kombination mit Aufnahmemedien zu verringern. Die Filter- und Grobfilter-Kits umfassen jeweils fünf Adapter für Ober- und Unterseite, Filter für Unterseite und EPDM-O-Ringe.- Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
- Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
- Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
Spezifikation
Tricorn 5 Säulen | |
Grobfiltersatz | |
1 Kit |
Ethylen-Propylen-Dien, Polyethylen | |
Obere und untere Adapter, untere Filter und EPDM-O-Ringe, jeweils fünf. |