Learn More
3M™ Grobes rutschhemmendes Klebeband
Grobes rutschhemmendes Klebeband
Brand:  3M™ 7100158971
Product Code. 17267670
  • 1105.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
  • Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
  • Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
  • Das flache Profil trägt zur Reduktion von Stolpergefahren bei
  • Hochleistungsfähiger druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
  • Anwendungen: ebene Oberflächen, Stufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Rasenmäher, Schneemobile, Roller, Baumaschinen und Fahrzeuge
  • NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
15 x 30 m
1/Packung
Schwarz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers