Learn More
Gibco™ CO2 unabhängiges Medium
GREENER_CHOICE
Ein firmeneigenes Medium ohne HEPES, das zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Vielzahl von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen verwendet wird.
Marke:  Gibco™ 18045088
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15420604
  • 96.50 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CO2-unabhängiges Medium ist ein firmeneigenes Medium ohne HEPES zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Reihe von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen wie z. B. Epithelzellen, Fibroblasten und Lymphoidzelllinien ohne CO2-Inkubator.
  • CO2-unabhängiges Medium ist ideal für den Transport von Zellen oder Gewebe und für die Handhabung von Mausembryonen unter atmosphärischen Bedingungen.
  • Gibco™ CO2-unabhängiges Medium enthält ein einzigartiges Puffersystem aus mono- und dibasischem Natriumphosphat und β-Glycerophosphat.
  • Die Rezeptur beinhaltet eine kleine Menge Natriumhydrogencarbonat, damit wesentliche Hydrogencarbonat-abhängige Funktionen erfüllt werden.
  • Es werden keine synthetischen Puffer verwendet, was die mit solchen Puffersystemen im Zusammenhang stehenden zytotoxischen Wirkungen beseitigt.
  • Darüber hinaus wurde Gibco™ CO2-unabhängiges Medium mit Komponenten formuliert, die die Zellproduktion und -nutzung von CO2 verbessern.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert
  • Mit: Phenolrot, Natriumpyruvat
  • Ohne: L-Glutamin, HEPES
Verwendung von CO2-unabhängigem Medium
  • CO2-unabhängiges Medium enthält keine Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • CO2-unabhängiges Medium erfordert zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes keine CO2-Umgebung.
  • Für maximale Wachstumsbedingungen erfordern einige Zelllinien unter Umständen eine entweder direkte oder sequenzielle Anpassung an CO 2-unabhängiges Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
1 X
CO2-unabhängiges Medium
Phenolrot, Natriumpyruvat
Nachhaltige Verpackung
Raumtemperatur
Epithel, Fibroblast und Lymphoid
Flüssig
Steril gefiltert
Kein Glutamin, Keine HEPES
500 ml
Mausembryonen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.