Learn More
Gibco™ CO2 unabhängiges Medium
GREENER_CHOICE
Ein firmeneigenes Medium ohne HEPES, das zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Vielzahl von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen verwendet wird.
Marke:  Gibco™ 18045070
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11590536
  • 504.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CO2-unabhängiges Medium ist ein firmeneigenes Medium ohne HEPES zur Unterstützung des Zellwachstums für eine Reihe von suspendierten und adhärenten Säugetierzellen wie z. B. Epithelzellen, Fibroblasten und Lymphoidzelllinien ohne CO2-Inkubator.
  • CO2-unabhängiges Medium ist ideal für den Transport von Zellen oder Gewebe und für die Handhabung von Mausembryonen unter atmosphärischen Bedingungen.
  • Gibco™ CO2-unabhängiges Medium enthält ein einzigartiges Puffersystem aus mono- und dibasischem Natriumphosphat und β-Glycerophosphat.
  • Die Rezeptur beinhaltet eine kleine Menge Natriumhydrogencarbonat, damit wesentliche Hydrogencarbonat-abhängige Funktionen erfüllt werden.
  • Es werden keine synthetischen Puffer verwendet, was die mit solchen Puffersystemen im Zusammenhang stehenden zytotoxischen Wirkungen beseitigt.
  • Darüber hinaus wurde Gibco™ CO2-unabhängiges Medium mit Komponenten formuliert, die die Zellproduktion und -nutzung von CO2 verbessern.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert
  • Mit: Phenolrot, Natriumpyruvat
  • Ohne: L-Glutamin, HEPES
Verwendung von CO2-unabhängigem Medium
  • CO2-unabhängiges Medium enthält keine Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • CO2-unabhängiges Medium erfordert zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes keine CO2-Umgebung.
  • Für maximale Wachstumsbedingungen erfordern einige Zelllinien unter Umständen eine entweder direkte oder sequenzielle Anpassung an CO 2-unabhängiges Medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
1 X
CO2-unabhängiges Medium
Kein Glutamin, Keine HEPES
10 x 500 ml
2 °C bis 8 °C
Flüssig
Phenolrot, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.