Learn More
Eppendorf™ Regler für automatischen CO2-Flaschenwechsler
Kann verwendet werden mit: Innova CO-170, Innova CO-14, Innova C-48 und Excella ECO-170-Inkubatoren
Marke: Eppendorf™ P0628-5000
1754.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatische Umschaltsteuerung für CO2-Flaschen
- Zubehör für Innova CO-170, Innova CO-14 , Innova C-48 und Excella ECO-170 Inkubatoren
Spezifikation
Innova CO-170, Innova CO-14, Innova C-48 und Excella ECO-170 Inkubatoren | |
Automatische Umschaltsteuerung für 2 CO2-Flaschen |